Learn More
2-Chloroisonicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15375048 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15375048 5 g 5 g
15365048 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15375048 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456040050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 101066-61-9
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.55
Número MDL MFCD06651557
Clave InChI UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-4-carbaldehído
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroisonicotinaldehyde
Punto de fusión 46.0°C to 47.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.56
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloronicotinaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.