Learn More
2-cloroindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroindole |
| CAS | 7135-31-1 |
| Fórmula molecular | C8H6ClN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H |
| SMILES | ClC1=CC(C=CC=C2)=C2N1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.01 |