Learn More
2-Cloroindol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437317 1 g 1 g
15447317 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34381.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5059-30-3 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. It is used in the synthesis of indole phytoalexin cyclobrassinon. And also in unprecedented chemical structure and biomimetic synthesis of erucalexin, a phytoalexin from the wild crucifer Erucastrum gallicum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio farmacéutico. Se utiliza en la síntesis de la ciclobrasinona de la fitoalexina del indol y también en la estructura química sin precedentes y la síntesis biomimética de la erucalexina, una fitoalexina del crisol silvestre Erucastrum gallicum.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5059-30-3
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.603
Número MDL MFCD00111620
Clave InChI XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-indole-3-carbaldehyde, 2-chloroindole-3-carbaldehyde, 2-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloroindole-3-carboxaldehyde, 2-chloro-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloro, chloroindolecarbaldehyde, 2-chloro-3-formylindol, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloro
PubChem CID 314791
Nombre IUPAC 2-cloro-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N2)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión ∽212°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 97%