Learn More
2-Cloroimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478347 250 mg 250 miligramos
15458347 1 g 1 g
15468347 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51863.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16265-04-6 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
2-Chloroimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloroimidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores de metales de transición y otros materiales funcionales moleculares.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16265-04-6
Fórmula molecular C3H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 102.52
Número MDL MFCD02179530
Clave InChI OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroimidazole, chloroimidazole, sftheadililuh@, pubchem7597, 2-chlor-1h-imidazol, zlchem 1064, acmc-209dos, 1h-imidazole,2-chloro, 2-chloranyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro
PubChem CID 2773328
ChEBI CHEBI:52721
Nombre IUPAC 2-cloro-1H-imidazol
SMILES ClC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroimidazole
Punto de fusión 165°C to 166°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.52
Porcentaje de pureza 97%