Learn More
2-Cloroimidazo[1,2-a]piridina-6-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30353666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30353666 2.5 mg
30349122 5 mg
30360793 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3829302.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019020-03-1
Fórmula molecular C8H4N3Cl
Peso molecular (g/mol) 177.59
Nombre IUPAC 2-cloroimidazo[1,2-a]piridina-6-carbonitrilo
SMILES Clc1cn2cc(ccc2n1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4ClN3/c9-7-5-12-4-6(3-10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0094