Learn More
2-Clorohidroquinona, tecnología. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404127 25 g 25 g
11414127 100 g 100 g
11424127 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19554.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-67-8
Fórmula molecular C6H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 144.554
Número MDL MFCD00002341
Clave InChI AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
Nombre IUPAC 2-clorobenceno-1,4-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorohydroquinone
Punto de fusión 97°C to 102°C
Punto de ebullición 262°C to 263°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico