Learn More
Dicloruro de 2-cloroetilfosforilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethylphosphoryl Dichloride |
| CAS | 1455-05-6 |
| Fórmula molecular | C2H4O2PCl3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4Cl3O2P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-2H2 |
| SMILES | ClCCOP(=O)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-diclorofosforiloxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 197.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.9014 |