Learn More
2-chloroethylephenyl sulfide, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5mL; Glass bottle
Código de producto.
11376410 5mL; Glass bottle
1 options
Código de producto. 11376410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302210050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl phenyl sulfide
CAS 5535-49-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 245.0°C to 247.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H9ClS
Índice de refracción 1.5820 to 1.5840
Número MDL MFCD00013691
Cantidad 5mL
Gravedad específica 1.17
Sinónimo 2-chloroethyl phenyl sulfide, 2-chloroethyl phenyl sulfane, 2-chloroethyl sulfanyl benzene, 2-chloroethyl thio benzene, 2-chloroethylphenylsulfide, benzene, 2-chloroethyl thio, 2-phenylthio ethyl chloride, 2-phenylthioethylchloride, acmc-1axe6
Clave InChI QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCSC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC [(2-chloroethyl)sulfanyl]benzene
Peso molecular (g/mol) 172.67
PubChem CID 21702
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.68
Porcentaje de pureza 98%