Learn More
2-chloroethyleisothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10389310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10389310 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10389310 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloroethyleisothiocyanate
CAS 6099-88-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C3H4ClNS
Fórmula lineal ClCHCHNCS
Índice de refracción 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00041125
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
Clave InChI ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCl)N=C=S
Nombre IUPAC 1-cloro-2-isotiocianatoetano
Peso molecular (g/mol) 121.582
PubChem CID 138661
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.59
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid