Learn More
Clorhidrato de 2-cloroetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethanamine Hydrochloride |
| CAS | 870-24-6 |
| Fórmula molecular | C2 H6 Cl N . Cl H |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Chloroethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-chloro-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-chloroethane hydrochloride, 2-Aminoethyl chloride hydrochloride, 2-Chloroethanamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine monohydrochloride, β-Chloroethylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloroetanamina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 115.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.9956 |