Learn More
Clorhidrato de 2-cloroetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10568853 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10568853 25 g Frasco de vidrio 25 g
10249990 100 g Frasco de vidrio 100 g
13478568 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10568853 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-24-6
Fórmula molecular C2H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 115.99
Número MDL MFCD00012887,MFCD00137399
Clave InChI ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
PubChem CID 9793737
SMILES [Cl-].[NH3+]CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethylamine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140.0°C to 150.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH2NH2·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 04,133
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloroetan-1-aminio
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.