Learn More
Clorhidrato de 2-clorotilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497117 1000 g 1000 g
11407127 50 g 50 g
11417127 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14455.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
2-chloroethylamine hydrochloride is used as an intermediate in active pharmaceutical ingredients and dyes. It is also used in organic synthesis. Further, it is employed as a derivatizing reagent for amino acids, dipeptides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-cloroetilamina se utiliza como intermediario en ingredientes farmacéuticos activos y colorantes. También se utiliza en la síntesis orgánica. Además, se emplea como un reactivo derivatizante para aminoácidos, dipéptidos y nucleótidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-24-6
Fórmula molecular C2H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 115.99
Número MDL MFCD00012887,MFCD00137399
Clave InChI ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
PubChem CID 9793737
Nombre IUPAC 2-cloroetanamina; clorhidrato
SMILES [Cl-].[NH3+]CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethylamine hydrochloride
Punto de fusión 143°C to 148°C
pH 2 to 3
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Número UN UN3261
Beilstein 3590304
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.99
Porcentaje de pureza ≥98%