Learn More
2-Éter de vinilo cloroetílico, aproximadamente 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10306890 100g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10306890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149431000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-75-8 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl vinyl ether
Nombre de nota ca. 95%
CAS 110-75-8
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0480g/mL
Punto de ebullición 109°C
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7ClO
Fórmula lineal ClCH2CH2OCH=CH2
Índice de refracción 1.4370 to 1.439
Número MDL MFCD00000973
Cantidad 100 g
Beilstein 01, II, 473
Índice Merck 15, 2140
Gravedad específica 1.048
Sinónimo 2-chloroethyl vinyl ether, 2-chloroethoxy ethene, ethene, 2-chloroethoxy, 2-vinyloxyethyl chloride, vinyl 2-chloroethyl ether, ether, 2-chloroethyl vinyl, rcra waste number u042, beta-chloroethyl vinyl ether, 2-chlorethyl vinyl ether
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: hydrolysis in alkaline waters
Clave InChI DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=COCCCl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-etenoxietano
Peso molecular (g/mol) 106.55
PubChem CID 8074
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza ca. 95%
Forma física Líquido