Learn More
(2-Cloroetil)cloruro de trimetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10052680 25 g 25 g
10246890 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10052680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-81-5
Fórmula molecular C5H13Cl2N
Peso molecular (g/mol) 158.07
Número MDL MFCD00011869
Clave InChI UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
Nombre IUPAC 2-cloroetil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 239°C to 243°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 134
Índice Merck 15, 2104
Información de solubilidad Solubility in water: 740g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales