Learn More
Cloruro de (2-cloroetil)trimetilamonio, 98 % (peso seco), puede contener hasta un 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487517 5 g 5 g
11497517 25 g 25 g
11407527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15630.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.066 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-81-5
Fórmula molecular C5H13Cl2N
Peso molecular (g/mol) 158.066
Número MDL MFCD00011869
Clave InChI UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
Nombre IUPAC 2-cloroetil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Punto de fusión ∼241°C (decomposition)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), puede contener hasta un 5 % de agua
Fórmula lineal ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3563994
Sensibilidad Very Hygroscopic
Índice Merck 14,2104
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.07
Porcentaje de pureza 98%