Learn More
Ácido (2-cloroetil) fosfónico-d4, TRC
Código de producto. 30359761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359761 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30359761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3661771MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4
CAS 1020719-29-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C2 2H4 H2 Cl O3 P
Cantidad 1 mg
Sinónimo (2-Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4, Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4), 2-Chloroethanephosphonic-d4 Acid, 2-KhEFK-d4, Amchem-d4, Ethephon-d4, Roll-Fruct-d4, Romtrel-d4, Super Boll-d4, Tomathrel-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])P(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido (2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterioetil)fosfónico
Peso molecular (g/mol) 148.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9994
Porcentaje de pureza >95