Learn More
(2-Cloroetilo) Ácido fosfónico (>85%), TRC
Código de producto. 30138369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138369 100 mg 100 miligramos
30133426 25 g 25 g
18012940 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366175100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16672-87-0
Fórmula molecular C2 H6 Cl O3 P
Peso molecular (g/mol) 144.49
Nombre IUPAC 2-ácido cloroetilfosfónico
SMILES OP(=O)(O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethephon
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ethephon, Phosphonic acid, P-(2-chloroethyl)- (ACI), P-(2-Chloroethyl)phosphonic acid (ACI), Phosphonic acid, (2-chloroethyl)- (7CI, 8CI, 9CI), (2-Chloroethyl)phosphonic acid, 2-CEPA, 2-Chloroethanephosphonic acid, 2-KhEFK, Amchem 68-250, Arvest, Boll'd, Camposan, Camposan M, CEP, CEPA, CEPA (pesticide), Cepha 10LS, Cerone, Chlorethephon, Chloroethylphosphonic acid, Dextrel M, Direphon, Ethefon, Ethel, Ethephon, Ethereal, Etheverse, Ethrel, Ethrel 10, Ethrel 48 SL, Ethrel 48SL, Exin, Flordimex, Flordimex T, Flordimex TM, Florel, Fruitel, G 996, G 996 (pesticide), Hevetex, Kamposan, KhEFK, MATURE-AIDE, Mature-Aide, MFX 0307, MFX 0543, Prep, Prep (growth regulator), PRM 12, PRM 12RP, Proxy, Roll-Fruct, Romtrel, Super Boll, Tomathrel, β-Chloroethylphosphonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.9743