Learn More
Sulfuro de fenilo de 2-cloroetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440867 25 g 25 g
11430867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23265.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5535-49-9 | C8H9ClS | 172.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5535-49-9
Fórmula molecular C8H9ClS
Peso molecular (g/mol) 172.67
Número MDL MFCD00013691
Clave InChI QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl phenyl sulfide, 2-chloroethyl phenyl sulfane, 2-chloroethyl sulfanyl benzene, 2-chloroethyl thio benzene, 2-chloroethylphenylsulfide, benzene, 2-chloroethyl thio, 2-phenylthio ethyl chloride, 2-phenylthioethylchloride, acmc-1axe6
PubChem CID 21702
Nombre IUPAC 2-cloroetilsulfanilbenceno
SMILES ClCCSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl phenyl sulfide
Densidad 1.178
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 104°C (220°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 1907116
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.68
Porcentaje de pureza 98%