Learn More
p-Toluenosulfonato de 2-cloroetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423834 500 g 500 g
11403834 25 g 25 g
11413834 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423834 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11863.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-41-1 | C9H11ClO3S | 234.694 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-41-1
Fórmula molecular C9H11ClO3S
Peso molecular (g/mol) 234.694
Número MDL MFCD00000970
Clave InChI ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl p-toluenesulfonate, 2-chloroethyl tosylate, 2-chloroethyl p-tosylate, 2-tosyloxyethyl chloride, 2-chloroethanol p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-chloroethyl ester, ethanol, 2-chloro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2-p-toluenesulfonyloxy ethyl chloride, 2-chloroethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid-2-chloroethyl ester
PubChem CID 6639
Nombre IUPAC 4-metilbenzenosulfonato de 2-cloroetilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
Densidad 1.294
Punto de ebullición 158°C to 159°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 500 g
Beilstein 1968816
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.7
Porcentaje de pureza 97%