Learn More
p-Toluenosulfonato de 2-cloroetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403834 25 g 25 g
11413834 100 g 100 g
11423834 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403834 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11863.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-41-1 | C9H11ClO3S | 234.694 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-41-1
Fórmula molecular C9H11ClO3S
Peso molecular (g/mol) 234.694
Número MDL MFCD00000970
Clave InChI ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl p-toluenesulfonate, 2-chloroethyl tosylate, 2-chloroethyl p-tosylate, 2-tosyloxyethyl chloride, 2-chloroethanol p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-chloroethyl ester, ethanol, 2-chloro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2-p-toluenesulfonyloxy ethyl chloride, 2-chloroethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid-2-chloroethyl ester
PubChem CID 6639
Nombre IUPAC 4-metilbenzenosulfonato de 2-cloroetilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCl
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
Densidad 1.294
Punto de ebullición 158°C to 159°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 25 g
Beilstein 1968816
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.7
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.