Learn More
Éter metílico de 2-cloroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethyl Methyl Ether |
| CAS | 627-42-9 |
| Fórmula molecular | C3H7ClO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-(methyloxy)ethane, 1-Chloro-2-methoxyethane, 2-Chloro-1-methoxyethane, 2-Methoxyethyl Chloride, Ethylenechlorohydrin Methyl Ether, Methyl 2-Chloroethyl Ether, R-E 280 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-metoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 94.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0185 |