Learn More
Éter 2-cloroetil metílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471077 500 g 500 g
11451077 25 g 25 g
11461077 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24081.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-42-9 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
2-Chloroethyl methyl ether was used in the synthesis of acyclic nucleosides of thieno[2,3-d] pyrimidine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter 2-cloroetilo metilílico se utilizaba en la síntesis de nucleósidos acíclicos de derivados de la tieno[2,3-d] pirimidina.
Solubilidad
Soluble en agua 60 g/l a 20 °C.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-42-9
Fórmula molecular C3H7ClO
Peso molecular (g/mol) 94.54
Número MDL MFCD00000972
Clave InChI XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
PubChem CID 12316
Nombre IUPAC 1-cloro-2-metoxietano
SMILES COCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl methyl ether
Densidad 1.04
Punto de ebullición 89°C to 90°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Fórmula lineal CH3OCH2CH2Cl
Índice de refracción 1.409
Cantidad 500 g
Número UN UN3271
Información de solubilidad Soluble in water 60g/L at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 98%