Learn More
Éter 2-cloroetil metílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451077 25 g 25 g
11461077 100 g 100 g
11471077 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24081.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-42-9 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
2-Chloroethyl methyl ether was used in the synthesis of acyclic nucleosides of thieno[2,3-d] pyrimidine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter 2-cloroetilo metilílico se utilizaba en la síntesis de nucleósidos acíclicos de derivados de la tieno[2,3-d] pirimidina.
Solubilidad
Soluble en agua 60 g/l a 20 °C.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-42-9
Fórmula molecular C3H7ClO
Peso molecular (g/mol) 94.54
Número MDL MFCD00000972
Clave InChI XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
PubChem CID 12316
Nombre IUPAC 1-cloro-2-metoxietano
SMILES COCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl methyl ether
Densidad 1.04
Punto de ebullición 89°C to 90°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Fórmula lineal CH3OCH2CH2Cl
Índice de refracción 1.409
Cantidad 25 g
Número UN UN3271
Información de solubilidad Soluble in water 60g/L at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroethyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroethyl methylether