Learn More
Éter 2-cloroetil metílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10042900 100 mL 100 ml
10286750 500 mL 500 ml
10379033 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10042900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221771000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-42-9 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-42-9
Fórmula molecular C3H7ClO
Peso molecular (g/mol) 94.54
Número MDL MFCD00000972
Clave InChI XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
PubChem CID 12316
Nombre IUPAC 1-cloro-2-metoxietano
SMILES COCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl methyl ether
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -55°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 89°C to 90°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH2OCH3
Índice de refracción 1.4080 to 1.41
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,337
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (20 c)
Viscosidad 0.65 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroethyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.