Learn More
Isotiocianato de 2-cloroetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372517 1 g 1 g
11382517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11604.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6099-88-3 | C3H4ClNS | 121.582 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6099-88-3
Fórmula molecular C3H4ClNS
Peso molecular (g/mol) 121.582
Número MDL MFCD00041125
Clave InChI ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
PubChem CID 138661
Nombre IUPAC 1-cloro-2-isotiocianatoetano
SMILES C(CCl)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl isothiocyanate
Densidad 1.265
Punto de ebullición 79°C to 80°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Índice de refracción 1.556
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 605585
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.59
Porcentaje de pureza 97%