Learn More
Isocianato de 2-cloroetilo, TRC
Código de producto. 30359133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359133 1 g 1 g
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30359133 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC3776351G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl isocyanate
CAS 1943-83-5
Fórmula molecular C3H4ClNO
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Chloro-2-isocyanatoethane, 2-Chloroethanol Isocyanate, Isocyanic Acid 2-Chloroethyl Ester, NSC 87418, β-Chloroethylisocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
SMILES O=C=NCCCl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-isocianatoetano
Peso molecular (g/mol) 105.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.9981