Learn More
Isocianato de 2-cloroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethyl isocyanate |
| CAS | 1943-83-5 |
| Fórmula molecular | C3H4ClNO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-isocyanatoethane, 2-Chloroethanol Isocyanate, Isocyanic Acid 2-Chloroethyl Ester, NSC 87418, β-Chloroethylisocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2 |
| SMILES | O=C=NCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-isocianatoetano |
| Peso molecular (g/mol) | 105.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.9981 |