Learn More
Isocianato de 2-cloroetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463517 5 g 5 g
11473517 25 g 25 g
11483517 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17289.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1943-83-5 | C3H4ClNO | 105.521 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
hidroliza en agua.
Notas
almacénese a 4 °C. Incompatible con los alcoholes. Aminas, agentes oxidantes. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1943-83-5
Fórmula molecular C3H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 105.521
Número MDL MFCD00002043
Clave InChI BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl isocyanate, 2-chloroethylisocyanate, chloroethylisocyanate, ethane, 1-chloro-2-isocyanato, 2-chlorethylisokyanat, 2-chloro ethyl isocyanate, isocyanic acid, 2-chloroethyl ester, 1-chloro-2-isocyanato-ethane, 2-chlorethylisokyanat czech, .beta.-chloroethylisocyanate
PubChem CID 16035
Nombre IUPAC 1-cloro-2-isocianatoetano
SMILES C(CCl)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl isocyanate
Punto de ebullición 135°C
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN3080
Beilstein 1071429
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.52
Porcentaje de pureza 97%