Learn More
Sulfuro de 2-cloroetilo y etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethyl Ethyl Sulfide |
| CAS | 693-07-2 |
| Fórmula molecular | C4H9ClS |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-(ethylsulfanyl)ethane, 1-Chloro-2-(ethylthio)ethane, 2-(Ethylthio)chloroethane, 2-Chlorodiethyl Sulfide, 2-Chloroethyl Ethyl Thioether, 2-Ethylthioethyl Chloride, Ethyl 2-Chloroethyl Sulfide, H-MG, Half-sulfur Mustard, NSC 10977 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9ClS/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCSCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-etilsulfaniletano |
| Peso molecular (g/mol) | 124.63 |