Learn More
Éter 2-cloroetil etílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495727 25 g 25 g
11405737 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24308.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-34-2 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. Photocatalytic oxidation of gaseous 2-chloroethyl ethyl sulfide over TiO2 illuminated with UV light and maintained at 25 or 80°C in air was found to suffer progressive oxidation to yield ethylene, chloroethylene , ethanol, acetaldehyde, chloroacetaldehyde, diethyl disulfide, 2-chloroethyl ethyl disulfide and bis(2-chloroethyl) disulfide as the main primary intermediates, and water (H2O), carbon dioxide (CO2), sulfur dioxide (SO2), surface sulfate ions (SO42-), and hydrogen chloride (HCl) as the final products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Se ha demostrado que la oxidación fotocatalítica del disulfuro de 2-cloroetil etilo gaseoso sobre el TiO2 iluminado con luz UV y mantenido a 25 o 80 °C sufre oxidación progresiva para producir etileno, cloroetileno, etanol, acetaldehído, cloroacetaldehído, disulfuro de dietilo, disulfuro de 2-cloroetil etilo y disulfuro de bis(2-cloroetilo) como principales productos intermedios primarios, así como agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2), iones de sulfato de superficie (SO42-) y cloruro de hidrógeno (HCl) como productos finales.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-34-2
Fórmula molecular C4H9ClO
Peso molecular (g/mol) 108.57
Número MDL MFCD00000974
Clave InChI GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl chloride, 2-chloroethylethylether, 2-chloroethoxyethane, 1-chloro-2-ethoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl ethyl, beta-chloroethyl ethyl ether, ethyl beta-chloroethyl ether, ethane, 1-chloro-2-ethoxy, ccris 9095
PubChem CID 12341
Nombre IUPAC 1-cloro-2-etoxietano
SMILES CCOCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl ethyl ether
Punto de fusión -60°C
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.57
Porcentaje de pureza ≥98%