Learn More
Cloroformiato de 2-cloroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethyl Chloroformate |
| CAS | 627-11-2 |
| Fórmula molecular | C3H4Cl2O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | beta-Chloroethyl chloroformate, Chloroformic Acid 2-Chloroethyl Ester, (2-Chloroethoxy)carbonyl Chloride, 2-Chloroethyl Carbonochloridate, 2-Chloroethyl Chlorocarbonate, 2-Chloroethyl Chloroformate, Chloroethyl Chloroformate, Chloroformic Acid 2-Chloroethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2 |
| SMILES | ClCCOC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | carbonocloridato de 2-cloroetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.9588 |