Learn More
Cloroformiato de 2-cloroetilo, TRC
Código de producto. 30350813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30350813 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30350813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3672451G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl Chloroformate
CAS 627-11-2
Fórmula molecular C3H4Cl2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo beta-Chloroethyl chloroformate, Chloroformic Acid 2-Chloroethyl Ester, (2-Chloroethoxy)carbonyl Chloride, 2-Chloroethyl Carbonochloridate, 2-Chloroethyl Chlorocarbonate, 2-Chloroethyl Chloroformate, Chloroethyl Chloroformate, Chloroformic Acid 2-Chloroethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
SMILES ClCCOC(=O)Cl
Nombre IUPAC carbonocloridato de 2-cloroetilo
Peso molecular (g/mol) 142.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9588