Learn More
Cloroformiato de 2-cloroetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11944941 100 g Frasco de vidrio 100 GR
1 options
Código de producto. 11944941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395331000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl chloroformate
CAS 627-11-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 154.0°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H4Cl2O2
Fórmula lineal ClCH2CH2OCOCl
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470
Número MDL MFCD00000646
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.39
Sinónimo 2-chloroethyl chloroformate, chloroethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-chloroethyl ester, chloroformic acid 2-chloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2-chloroethyl ester, chloroethylchloroformate, 2-chloroethylchloroformate, unii-4d32h07z9i, beta-chloroethyl chlorocarbonate, chloroformic acid, beta-chloroethyl ester
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyzes
Clave InChI SVDDJQGVOFZBNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCOC(Cl)=O
Nombre IUPAC carbonocloridato de 2-cloroetilo
Peso molecular (g/mol) 142.96
PubChem CID 12305
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.97
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroethyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.