Learn More
Benzoato de 2-cloroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethyl Benzoate |
| CAS | 939-55-9 |
| Fórmula molecular | C9H9O2Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | ClCCOC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de 2-cloroetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0291 |