Learn More
2-(Cloroetilo)benceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321747 10 g 10 g
11331747 100 g 100 g
11341747 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04891.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 622-24-2 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-24-2
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00000977
Clave InChI MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl benzene, phenethyl chloride, 2-phenylethyl chloride, benzene, 2-chloroethyl, 1-chloro-2-phenylethane, phenethylchloride, ethylchlorobenzene, 2-phenyl-1-chloroethane, 2-chloroethyl-benzene, beta-phenethyl chloride
PubChem CID 231496
Nombre IUPAC 2-cloroetilbenceno
SMILES ClCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(Chloroethyl)benzene
Punto de fusión -60°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 82°C to 84°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 10 g
Beilstein 385969
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.