Learn More
2-Cloroetil 4-metilbenzonosulfonato, TRC
Código de producto. 30355450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355450 1 g 1 g
30350936 5 g 5 g
30357789 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3632151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-41-1
Fórmula molecular C9H11ClO3S
Peso molecular (g/mol) 234.7
Sinónimo 2-(p-Toluenesulfonyloxy)ethyl chloride, 2-Chloro-1-(p-toluenesulfonyl)ethane, 2-Chloroethanol p-toluenesulfonate, 2-Chloroethanol tosylate, 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate, 2-Chloroethyl p-tosylate, 2-Chloroethyl tosylate, 2-Tosyloxyethyl chloride, p-Toluenesulfonic acid 2-chloroethyl ester, beta-Chloroethyl p-toluenesulfonate, beta-Chloroethyl tosylate
Nombre IUPAC 4-metilbenzenosulfonato de 2-cloroetilo
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl 4-methylbenzenesulfonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0117