Learn More
(2-Cloroetilo)(3-cloropropila)amina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30357945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357945 1 g 1 g
30352445 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3649301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78218-47-0
Fórmula molecular C5 H11 Cl2 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 192.51
Sinónimo 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), (2-Chloroethyl)(3-chloropropyl)amine hydrochloride, Ifosfamide Imp. E (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-cloro-N-(2-cloroetil)propan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.ClCCCNCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c6-2-1-4-8-5-3-7;/h8H,1-5H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0035