Learn More
2-Cloroetil (2-Cloroetil)fosfonato, TRC
Código de producto. 30133901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133901 1 g 1 g
30006607 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3660651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17378-30-2
Fórmula molecular C4 H9 Cl2 O3 P
Peso molecular (g/mol) 206.99
Sinónimo Mono-2-chloroethyl 2-Chloroethylphosphonate, O-(2-Chloroethyl) Hydrogen 2-Chlorethylphosphonate, 2-Chloroethanephosphonic Acid Mono-2-chloroethyl Ester, 2-Chloro (2-Chloroethyl) Hydrogen Phosphonate Ethanol;
Nombre IUPAC Ácido 2-cloroetoxi(2-cloroetil)fosfinoácido
SMILES OP(=O)(CCCl)OCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl (2-Chloroethyl)phosphonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Cl2O3P/c5-1-3-9-10(7,8)4-2-6/h1-4H2,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9666
Porcentaje de pureza >95%