Learn More
Éster de ácido 2-cloroetilo (2,6-dimetilfenil)-carbámico, TRC
Código de producto. 30365515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365515 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30365515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9848601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Fórmula molecular C11 H14 Cl N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)carbamato de 2-cloroetilo
Peso molecular (g/mol) 227.687
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.071
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.