Learn More
Éster de ácido 2-cloroetilo (2,6-dimetilfenil)-carbámico, TRC
Código de producto. 30360843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360843 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30360843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC984860500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Fórmula molecular C11 H14 Cl N O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)carbamato de 2-cloroetilo
Peso molecular (g/mol) 227.687
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.071