Learn More
Ácido 2-cloroetoxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethoxyacetic Acid |
| CAS | 14869-41-1 |
| Fórmula molecular | C4 H7 Cl O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-(carboxymethoxy)ethane, 2-(2-Chloroethoxy)-acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7ClO3/c5-1-2-8-3-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)COCCCl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-cloroetoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 138.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0084 |