Learn More
2-cloroetoxi-roxitromicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethoxy Roxithromycin |
| CAS | 134834-12-1 |
| Fórmula molecular | C40H73ClN2O14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (9E)-9-[O-[(2-Chloroethoxy)methyl]oxime] Erythromycin, Oxacyclotetradecane Erythromycin derivative, Roxithromycin Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H73ClN2O14/c1-14-28-40(10,49)33(45)23(4)30(42-52-20-51-16-15-41)21(2)18-38(8,48)35(57-37-31(44)27(43(11)12)17-22(3)53-37)24(5)32(25(6)36(47)55-28)56-29-19-39(9,50-13)34(46)26(7)54-29/h21-29,31-35,37,44-46,48-49H,14-20H2,1-13H3/b42-30-/t21-,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,31-,32+,33-,34+,35-,37+,38-,39-,40-/m1/s1 |
| SMILES | O=C([C@H](C)[C@@H](O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C1)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@@](O)(C)C[C@H]/3C)O[C@H](CC)[C@](O)(C)[C@H](O)[C@@H](C)C3=N\OCOCCCl |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10Z,11S,12R,13S,14R)-10-(2-cloroetoximetoxiimino)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 841.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 840.475 |