Learn More
2-Chloroethanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491457 250 mL 250 ml
15481457 50 mL 50 ml
15401467 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15491457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036636.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
2-Chloroethanol is used in the preparation of several dyes by the alkylation of aniline derivatives with chloroethanol. It is a building block in the production of pharmaceuticals and plasticizers. Also used for manufacture of thiodiglycol. It is a solvent for cellulose acetate and ethyl cellulose, textile printing dyes, in dewaxing, refining of rosin, extraction of pine lignin and the cleaning of machines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-07-3
Fórmula molecular C2H5ClO
Peso molecular (g/mol) 80.511
Número MDL MFCD00002829
Clave InChI SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
PubChem CID 34
ChEBI CHEBI:28200
Nombre IUPAC 2-cloroetanol
SMILES C(CCl)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethanol
Punto de fusión °C to 63°C
Densidad 1.202
Punto de ebullición 129°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Fórmula lineal CH2CH2OH
Índice de refracción 1.441
Cantidad 250 mL
Número UN UN1135
Beilstein 878139
Índice Merck 14,3793
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid