Código de producto. 10367600
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10367600
100 mL
Frasco de vidrio
100 ML
10307560
1 L
Frasco de vidrio
1 LT
10003773
2.5 L
Frasco de vidrio
2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10367600
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
180961000
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
107-07-3
Peso molecular (g/mol)
80.51
Número MDL
MFCD00002829
Clave InChI
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
PubChem CID
34
ChEBI
CHEBI:28200
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
2-Chloroethanol
Nombre de nota
99+%
Acidez
0.2mg KOH/g max.
% mín. CAS
99.0
% máx. CAS
100.0
Punto de fusión
-63.0°C
Color
Incolora
Densidad
1.2000g/mL
Punto de ebullición
129.0°C
Temperatura de inflamación
55°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
99% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula molecular
C2 H5 ClO
Fórmula lineal
ClCH2 CH2 OH
Índice de refracción
1.4405 to 1.4425
Cantidad
100 mL
Beilstein
01, 337
Fieser
05,117
Índice Merck
15, 3847
Gravedad específica
1.2
Información de solubilidad
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
SMILES
C(CCl)O
Nombre IUPAC
2-cloroetanol
Viscosidad
3.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula)
80.51
Porcentaje de pureza
99+%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Líquido inflamable Categoría 3
Toxicidad aguda Categoría 2
Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
H226-Líquidos y vapores inflamables.
H330-Mortal en caso de inhalación.
H310-Mortal en contacto con la piel.
H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .