Código de producto. 10003773
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10003773
2.5 L
Frasco de vidrio
2.50 litro
10367600
100 mL
Frasco de vidrio
100 ML
10307560
1 L
Frasco de vidrio
1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Product Code.
10003773
Supplier
Thermo Scientific Acros
Supplier No.
180960025
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
CAS
107-07-3
Peso molecular (g/mol)
80.51
Número MDL
MFCD00002829
Clave InChI
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
2-chlorethanol, chloroethanol, 2-chloro-1-ethanol, ethanol, 2-chloro, 2-monochloroethanol, 2-chloroethyl alcohol, glycol chlorohydrin, ethylchlorohydrin, glycol monochlorohydrin, ethylene chlorohydrin
PubChem CID
34
ChEBI
CHEBI:28200
Specifications
Nombre del producto químico o material
2-Chloroethanol
Nombre de nota
99+%
Acidez
0.2 mg KOH/g max.
% mín. CAS
99.0
% máx. CAS
100.0
Punto de fusión
-63.0°C
Color
Incolora
Densidad
1.2000 g/mL
Punto de ebullición
129.0°C
Temperatura de inflamación
55°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
99% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula molecular
C2H5ClO
Fórmula lineal
ClCH2 CH2 OH
Índice de refracción
1.4405 to 1.4425
Cantidad
2.5 L
Beilstein
01, 337
Fieser
05,117
Índice Merck
15, 3847
Gravedad específica
1.2
Información de solubilidad
Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
SMILES
OCCCl
Nombre IUPAC
2-cloroetan-1-ol
Viscosidad
3.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula)
80.51
Porcentaje de pureza
99+%
Forma física
Líquido
Show More
Show Less
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Líquido inflamable Categoría 3
Toxicidad aguda Categoría 2
Toxicidad aguda Categoría 1
Hazard Statement
H226-Líquidos y vapores inflamables.
H330-Mortal en caso de inhalación.
H310-Mortal en contacto con la piel.
H300-Mortal en caso de ingestión.
Precautionary Statement
P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?