Learn More
Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438326 250 g 250 g
11418326 10 g 10 g
11428326 50 g 50 g
11359639 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11438326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15377.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 163.012 g/mol
2-Chloroethanesulfonyl chloride was used in one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. It was also used in synthesis of vinyl sulfonamides with a furan, carbocyclic, semi cyclic or acyclic 1,3-diene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-cloroetanosulfonilo se utilizó en el protocolo de tia-Michael de sulfonilación de un recipiente/intramolecular para la síntesis de 1,1-dióxidos de 1,5,2-ditiazepina. También se utilizó en la síntesis de sulfonamidas de vinilo con una fracción de 1,3-dieno acíclico, semicíclico o carbocíclico, de furano.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1622-32-8
Fórmula molecular C2H4Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 163.012
Número MDL MFCD00007461
Clave InChI VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
PubChem CID 15385
Nombre IUPAC 2-cloruro de cloroetanesulfonilo
SMILES C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Densidad 1.56
Punto de ebullición 203°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal ClCH2CH2SO2Cl
Índice de refracción 1.4915
Cantidad 250 g
Número UN UN3390
Beilstein 1751202
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.02
Porcentaje de pureza 98%