Learn More
2-Cloruro de cloroetanosulfonil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711442 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10290103 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10711442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404610250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 163.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1622-32-8
Fórmula molecular C2H4Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 163.02
Número MDL MFCD00007461
Clave InChI VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
PubChem CID 15385
Nombre IUPAC 2-cloruro de cloroetanesulfonilo
SMILES C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.5500g/mL
Punto de ebullición 78°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH2SO2Cl
Índice de refracción 1.4910 to 1.494
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.