Learn More
2-clorodibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| CAS | 3159-04-4 |
| Fórmula molecular | C13H8ClNOS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8ClNOS/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(16)15-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H,(H,15,16) |
| SMILES | O=C1NC2=CC=CC=C2SC3=CC=C(Cl)C=C13 |
| Nombre IUPAC | 2-clorodibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 261.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261 |