Learn More
2-clorodibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona, TRC
Código de producto. 30354343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30354343 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30354343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC363795100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
CAS 3159-04-4
Fórmula molecular C13H8ClNOS
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8ClNOS/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(16)15-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H,(H,15,16)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2SC3=CC=C(Cl)C=C13
Nombre IUPAC 2-clorodibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona
Peso molecular (g/mol) 261.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 261
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.