Learn More
2-Clorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepina-11(10H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430588 1 g 1 g
15420986 250 mg 250 miligramos
15440588 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54266.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3158-91-6 | C13H8ClNO2 | 245.662 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3158-91-6
Fórmula molecular C13H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 245.662
Número MDL MFCD06658244
Clave InChI ZAGINEPNYIZLLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorodibenz b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chlorodibenzo b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chloro-10,11-dihydro-11-oxo-dibenzo b,f 1,4 oxazepine, unii-xtg2e7m36o, xtg2e7m36o, 2-chlorodibenzo b,f-1,4-oxazepin-11-one, 2-chlorodibenzo b,f-1,4-oxazepin-11 10h-one, dibenz b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chloro, 13-chloro-2-oxa-9-azatricyclo 9.4.0.0 3 ,? pentadeca-1 15 ,3 8 ,4,6,11,13-hexaen-10-one
PubChem CID 13000266
Nombre IUPAC 8-cloro-5H-benzo[b][1,4]benzoxazepina-6-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.66
Porcentaje de pureza 97%